Thermometer ähnlich BS 1365, SB195C/total, 185+195:0,1°C, Stabform, weißbelegt, Gallium-Füllung, 235mm lang, Eintauch total, widerst andsfähige Einfärbung, kalibrierfähig 1 * 1 ST
Katalognr. AMARA402580-GA
Anbieter: Amarell
Frequently Bought Together