ContactUsLinkComponent
Thermometer ähnlich BS 1365, SB165C/total, 155+165:0,1°C, Stabform, weißbelegt, Gallium-Füllung, 235mm lang, Eintauch total, widerst andsfähige Einfärbung, kalibrierfähig 1 * 1 ST
Katalognr. AMARA402574-GA
Anbieter:  Amarell
Thermometer ähnlich BS 1365, SB165C/total, 155+165:0,1°C, Stabform, weißbelegt, Gallium-Füllung, 235mm lang, Eintauch total, widerst andsfähige Einfärbung, kalibrierfähig 1 * 1 ST
Katalognr. AMARA402574-GA
Anbieter:  Amarell
Frequently Bought Together