ContactUsLinkComponent
Thermometer ähnlich BS 1365, SA255C/total, 195+255:0,5°C, Stabform, weißbelegt, Gallium-Füllung, 215mm lang, Eintauch total, widerst andsfähige Einfärbung, eichfähig 1 * 1 ST
Katalognr. AMARA402508-GA
Anbieter:  Amarell
Thermometer ähnlich BS 1365, SA255C/total, 195+255:0,5°C, Stabform, weißbelegt, Gallium-Füllung, 215mm lang, Eintauch total, widerst andsfähige Einfärbung, eichfähig 1 * 1 ST
Katalognr. AMARA402508-GA
Anbieter:  Amarell
Frequently Bought Together