AuftragsverfolgungKontakt
ASTM precision thermometers
ASTM-Präzisionsthermometer, ASTM 16 F, +85...+392 °C, 1,0 °F, 395 mm, Rote Spezialflüssigkeit, Total, 6,0 - 7,0 mm
Katalognr. AMARA300290-FL
Anbieter:   Amarell
ASTM precision thermometers
Katalognr. AMARA300290-FL
Anbieter:  Amarell
ASTM precision thermometers
ASTM-Präzisionsthermometer, ASTM 16 F, +85...+392 °C, 1,0 °F, 395 mm, Rote Spezialflüssigkeit, Total, 6,0 - 7,0 mm
Preis
SFr. 76.90
Einloggen für Verfügbarkeit
Product Details & Documents
These models are suitable for government testing or official calibration.
  • Solid stem thermometer
  • White backed
 : Compliant with ASTM.
Technische Daten
  • Ø:
    6,0 - 7,0 mm
  • Eintauch-Tiefe:
    Total
  • Bezeichnung:
    ASTM-Präzisionsthermometer, ASTM 16 F
  • Länge:
    395 mm
  • Seq:
    014
  • Teilung:
    1,0 °F
  • Füllung:
    Rote Spezialflüssigkeit
  • Messbereich:
    +85...+392 °C