ASTM precision thermometers
ASTM-Präzisionsthermometer, ASTM 16 C, +30...+200 °C, 0,5 °C, 395 mm, Rote Spezialflüssigkeit, Total, 6,0 - 7,0 mm
Katalognr. AMARA300280-FL
Anbieter: Amarell
Direkt zu
Product Details & Documents
These models are suitable for government testing or official calibration.
- Solid stem thermometer
- White backed
Zertifizierung: Compliant with ASTM.
Dokumente
AMARA301860-FL_TDS_EN
Technisches Datenblatt
Technische Daten
- Ø:6,0 - 7,0 mm
- Eintauch-Tiefe:Total
- Bezeichnung:ASTM-Präzisionsthermometer, ASTM 16 C
- Länge:395 mm
- Seq:013
- Teilung:0,5 °C
- Füllung:Rote Spezialflüssigkeit
- Messbereich:+30...+200 °C