AuftragsverfolgungKontakt
ASTM precision thermometers
ASTM precision thermometers
ASTM-Präzisionsthermometer, ASTM 15 C, −2...+80 °C, 0,2 °C, 395 mm, Rote Spezialflüssigkeit, Total, 6,0 - 7,0 mm
Katalognr. AMARA300260-FL
Anbieter:   Amarell
ASTM precision thermometers
Katalognr. AMARA300260-FL
Anbieter:  Amarell
ASTM precision thermometers
ASTM-Präzisionsthermometer, ASTM 15 C, −2...+80 °C, 0,2 °C, 395 mm, Rote Spezialflüssigkeit, Total, 6,0 - 7,0 mm
Preis
SFr. 74.70
Einloggen für Verfügbarkeit
Product Details & Documents
These models are suitable for government testing or official calibration.
  • Solid stem thermometer
  • White backed
Certifications: Compliant with ASTM.
Documents
Technische Daten
  • Ø:
    6,0 - 7,0 mm
  • Eintauch-Tiefe:
    Total
  • Bezeichnung:
    ASTM-Präzisionsthermometer, ASTM 15 C
  • Länge:
    395 mm
  • Seq:
    011
  • Teilung:
    0,2 °C
  • Füllung:
    Rote Spezialflüssigkeit
  • Messbereich:
    −2...+80 °C