ASTM precision thermometers
ASTM-Präzisionsthermometer, ASTM 12 F, −5...+215 °F, 0,5 °F, 420 mm, Rote Spezialflüssigkeit, Total, 6,0 - 7,0 mm
Katalognr. AMARA300220-FL
Anbieter: Amarell
Direkt zu
Product Details & Documents
These models are suitable for government testing or official calibration.
- Solid stem thermometer
- White backed
Zertifizierung: Compliant with ASTM.
Dokumente
AMARA301860-FL_TDS_EN
Technisches Datenblatt
Technische Daten
- Ø:6,0 - 7,0 mm
- Eintauch-Tiefe:Total
- Bezeichnung:ASTM-Präzisionsthermometer, ASTM 12 F
- Länge:420 mm
- Teilung:0,5 °F
- Füllung:Rote Spezialflüssigkeit
- Messbereich:−5...+215 °F
- Cat. No.:AMARA300220-FL