Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
 

ASTM precision thermometers

ASTM-Präzisionsthermometer, ASTM 12 C, −20...+102 °C, 0,2 °C, 420 mm, Rote Spezialflüssigkeit, Total, 6,0 - 7,0 mm
Katalognr. AMARA300210-FL
Anbieter:   Amarell
ASTM precision thermometers
Katalognr. AMARA300210-FL
Anbieter:  Amarell
ASTM precision thermometers

ASTM-Präzisionsthermometer, ASTM 12 C, −20...+102 °C, 0,2 °C, 420 mm, Rote Spezialflüssigkeit, Total, 6,0 - 7,0 mm

Preis
SFr. 99.40
Einloggen für Verfügbarkeit
Product Details & Documents

These models are suitable for government testing or official calibration.

  • Solid stem thermometer
  • White backed

 : Compliant with ASTM.

Technische Daten
  • Ø:
    6,0 - 7,0 mm
  • Eintauch-Tiefe:
    Total
  • Bezeichnung:
    ASTM-Präzisionsthermometer, ASTM 12 C
  • Länge:
    420 mm
  • Seq:
    007
  • Teilung:
    0,2 °C
  • Füllung:
    Rote Spezialflüssigkeit
  • Messbereich:
    −20...+102 °C