AuftragsverfolgungKontakt
Boiler hydrometers | Avantor
Boiler hydrometers
Aräometer für Kessel, 0,5 - 0 - 0,5, 0,01 %, 20 °C, 308 mm
Katalognr. AMARH841668-FL
Anbieter:   Amarell
Boiler hydrometers
Katalognr. AMARH841668-FL
Anbieter:  Amarell
Boiler hydrometers
Aräometer für Kessel, 0,5 - 0 - 0,5, 0,01 %, 20 °C, 308 mm
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Hydrometers with thermometer for boiler feed water according to Doctor Ammer.
  • Shot weighted body
  • Paper scale with well visible print
  • Bottom pointed end
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Aräometer für Kessel
  • Länge:
    308 mm
  • Seq:
    03
  • Kalibriertemperatur:
    20 °C
  • Teilung:
    0,01 %
  • Messbereich:
    0,5 - 0 - 0,5