AuftragsverfolgungKontakt
Boiler hydrometers
Boiler hydrometers
Aräometer für Kessel, 1 - 0 - 2, 0,1 %, 20 °C, 300 mm
Catalog # AMARH841664-FL
Supplier:   Amarell
Boiler hydrometers
Catalog # AMARH841664-FL
Supplier:  Amarell
Boiler hydrometers
Aräometer für Kessel, 1 - 0 - 2, 0,1 %, 20 °C, 300 mm
Price
Inquire For Price
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Hydrometers with thermometer for boiler feed water according to Doctor Ammer.
  • Shot weighted body
  • Paper scale with well visible print
  • Bottom pointed end
Specifications
  • Bezeichnung:
    Aräometer für Kessel
  • Länge:
    300 mm
  • Seq:
    02
  • Kalibriertemperatur:
    20 °C
  • Teilung:
    0,1 %
  • Messbereich:
    1 - 0 - 2