AuftragsverfolgungKontakt
Boiler hydrometers
Aräometer für Kessel, 1 - 0 - 1, 0,1 %, 20 °C, 300 mm
  AMARH841660-FL
 :   Amarell
Boiler hydrometers
  AMARH841660-FL
 :  Amarell
Boiler hydrometers
Aräometer für Kessel, 1 - 0 - 1, 0,1 %, 20 °C, 300 mm
1 * 1 ST
Hydrometers with thermometer for boiler feed water according to Doctor Ammer.
  • Shot weighted body
  • Paper scale with well visible print
  • Bottom pointed end
  • Bezeichnung:
    Aräometer für Kessel
  • Länge:
    300 mm
  • Seq:
    01
  • Kalibriertemperatur:
    20 °C
  • Teilung:
    0,1 %
  • Messbereich:
    1 - 0 - 1