AuftragsverfolgungKontakt
ASTM precision thermometers
ASTM precision thermometers
ASTM-Präzisionsthermometer, ASTM 9 F, +20...+230 °F, 1,0 °F, 290 mm, Rote Spezialflüssigkeit, 57 mm, 6,0 - 7,0 mm
Catalog # AMARA300160-FL
Supplier:   Amarell
ASTM precision thermometers
Catalog # AMARA300160-FL
Supplier:  Amarell
ASTM precision thermometers
ASTM-Präzisionsthermometer, ASTM 9 F, +20...+230 °F, 1,0 °F, 290 mm, Rote Spezialflüssigkeit, 57 mm, 6,0 - 7,0 mm
Price
SFr. 54.50
Log in for availability
Product Details & Documents
These models are suitable for government testing or official calibration.
  • Solid stem thermometer
  • White backed
Certifications: Compliant with ASTM.
Documents
Specifications
  • Ø:
    6,0 - 7,0 mm
  • Eintauch-Tiefe:
    57 mm
  • Bezeichnung:
    ASTM-Präzisionsthermometer, ASTM 9 F
  • Länge:
    290 mm
  • Seq:
    006
  • Teilung:
    1,0 °F
  • Füllung:
    Rote Spezialflüssigkeit
  • Messbereich:
    +20...+230 °F
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.