ASTM precision thermometers
ASTM-Präzisionsthermometer, ASTM 9 F, +20...+230 °F, 1,0 °F, 290 mm, Rote Spezialflüssigkeit, 57 mm, 6,0 - 7,0 mm
Catalog # AMARA300160-FL
Supplier: Amarell
Jump to:
Product Details & Documents
These models are suitable for government testing or official calibration.
- Solid stem thermometer
- White backed
Certifications: Compliant with ASTM.
Documents
AMARA301860-FL_TDS_EN
Fiche technique
Specifications
- Ø:6,0 - 7,0 mm
- Eintauch-Tiefe:57 mm
- Bezeichnung:ASTM-Präzisionsthermometer, ASTM 9 F
- Länge:290 mm
- Seq:006
- Teilung:1,0 °F
- Füllung:Rote Spezialflüssigkeit
- Messbereich:+20...+230 °F
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.