ASTM precision thermometers
ASTM-Präzisionsthermometer, ASTM 9 C, −5...+110 °C, 0,5 °C, 290 mm, Rote Spezialflüssigkeit, 57 mm, 6,0 - 7,0 mm
Katalognr. AMARA300150-FL
Anbieter: Amarell
Direkt zu
Product Details & Documents
These models are suitable for government testing or official calibration.
- Solid stem thermometer
- White backed
: Compliant with ASTM.
Technische Daten
- Ø:6,0 - 7,0 mm
- Eintauch-Tiefe:57 mm
- Bezeichnung:ASTM-Präzisionsthermometer, ASTM 9 C
- Länge:290 mm
- Seq:005
- Teilung:0,5 °C
- Füllung:Rote Spezialflüssigkeit
- Messbereich:−5...+110 °C