ASTM precision thermometers
ASTM-Präzisionsthermometer, ASTM 1 F, 0...+302 °F, 2,0 °F, 322 mm, Rote Spezialflüssigkeit, 76 mm, 6,0 - 7,0 mm
AMARA300020-FL
: Amarell
These models are suitable for government testing or official calibration.
- Solid stem thermometer
- White backed
: Compliant with ASTM.
- Ø:6,0 - 7,0 mm
- Eintauch-Tiefe:76 mm
- Bezeichnung:ASTM-Präzisionsthermometer, ASTM 1 F
- Länge:322 mm
- Seq:002
- Teilung:2,0 °F
- Füllung:Rote Spezialflüssigkeit
- Messbereich:0...+302 °F