AuftragsverfolgungKontakt
ASTM precision thermometers | Avantor
ASTM precision thermometers
ASTM-Präzisionsthermometer, ASTM 1 C, −20...+150 °C, 1,0 °C, 322 mm, Rote Spezialflüssigkeit, 76 mm, 6,0 - 7,0 mm
Katalognr. AMARA300010-FL
Anbieter:   Amarell
ASTM precision thermometers
Katalognr. AMARA300010-FL
Anbieter:  Amarell
ASTM precision thermometers
ASTM-Präzisionsthermometer, ASTM 1 C, −20...+150 °C, 1,0 °C, 322 mm, Rote Spezialflüssigkeit, 76 mm, 6,0 - 7,0 mm
Preis
55.50 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
Product Details & Documents
These models are suitable for government testing or official calibration.
  • Solid stem thermometer
  • White backed
Zertifizierung: Compliant with ASTM.
Dokumente
Technische Daten
  • Ø:
    6,0 - 7,0 mm
  • Eintauch-Tiefe:
    76 mm
  • Bezeichnung:
    ASTM-Präzisionsthermometer, ASTM 1 C
  • Länge:
    322 mm
  • Seq:
    001
  • Teilung:
    1,0 °C
  • Füllung:
    Rote Spezialflüssigkeit
  • Messbereich:
    −20...+150 °C