AuftragsverfolgungKontakt
Imidazol ≥99%
Imidazol ≥99%
100 kg
Katalognr. A10221.PG
Gesundheit
Ätzend
Reizend
Imidazol ≥99%
Katalognr. A10221.PG
CAS Nummer:  288-32-4
Imidazol ≥99%
Imidazol ≥99%
100 kg
CAS Nummer:  288-32-4
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 kg
Product Details & Documents
Purity: 99% CAS No.: 288-32-4 Molecular Formula: C3H4N2 Formula Weight: 68.08 Flash Point: 145°(293°F) Physical Form: Cryst flakes Density: 1.03 Appearance: White to cream Melting Point: 88-92° Boiling Point: 256° Beilstein Reference: 103853 Merck Reference: 14,4912 UN No.: 2923 MDL No.: MFCD00005183
Excellent for buffer use in pH range 6.2 - 7.8. Also an histamine antagonist.
Synonyme:  Glyoxaline, 1H-Imidazole, Glyoxalamine
  • CAS Nummer:288-32-4
  • Formel:C₃H₄N₂
  • MDL-Nummer:MFCD00005183
  • Molekulargewicht:68.08 g/mol
  • Merck-Index:14,4912
  • Siedepunkt:256 °C
  • Schmelzender Platingehalt:88…92 °C
  • Dichte:1,03
  • Blitz Pt:145 °C (293 °F)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:206-019-2
  • UN:3263
  • ADR:8,III
Technische Daten
Technische Daten
  • VE:
    100 kg