AuftragsverfolgungKontakt
Fühler für testo 440
Fühler für testo 440
Hitzdraht-Sonde inkl. Temperatur und Luftfeuchtigkeit, 235× 50 mm× 12 mm, Durchmesser Sondenkopf: 9 cm, −20...+70 °C
V: 0 - 50 m/s
RH: 5 - 95%
P: 700 - 1100 hPa, T: ±0,5 °C (0...+70 °C); ±0,8 °C (–20...0 °C)
RH: ±3% (10 - 35%); ±2% (35 - 65%); ±3% (65 - 90%); ±5%
P: ±3,0 hPa
V: ±(0,03 m/s +4% vom Mw) (0 - 20 m/s); ±(0,5 m/s +5% vom Mw) (20,01 - 30 m/s), T: 0,1 °C
P: 0,1 hPa
V: 0,01 m/s
RH: 0,1
Katalognr. TEST0635.1570
Anbieter:   Testo
Fühler für testo 440
Katalognr. TEST0635.1570
Anbieter:  Testo
Fühler für testo 440
Fühler für testo 440
Hitzdraht-Sonde inkl. Temperatur und Luftfeuchtigkeit, 235× 50 mm× 12 mm, Durchmesser Sondenkopf: 9 cm, −20...+70 °C
V: 0 - 50 m/s
RH: 5 - 95%
P: 700 - 1100 hPa, T: ±0,5 °C (0...+70 °C); ±0,8 °C (–20...0 °C)
RH: ±3% (10 - 35%); ±2% (35 - 65%); ±3% (65 - 90%); ±5%
P: ±3,0 hPa
V: ±(0,03 m/s +4% vom Mw) (0 - 20 m/s); ±(0,5 m/s +5% vom Mw) (20,01 - 30 m/s), T: 0,1 °C
P: 0,1 hPa
V: 0,01 m/s
RH: 0,1
Preis
SFr. 695.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Nutzen Sie die Feuchte-/Temperaturfühler (mit entsprechendem Messgerät) zur zuverlässigen Messung der relativen Feuchte und Temperatur. Der Feuchtigkeitssensor ist langlebig und auf internationale Feuchtigkeitsstandards wie ILAC, PTB und NIST rückführbar. So können Sie sich auch nach jahrelangem Einsatz auf zuverlässige und korrekte Messergebnisse verlassen.
Technische Daten
  • Messbereich:
    −20...+70 °C
    V: 0 - 50 m/s
    RH: 5 - 95%
    P: 700 - 1100 hPa
  • Auflösung:
    T: 0,1 °C
    P: 0,1 hPa
    V: 0,01 m/s
    RH: 0,1
  • Bezeichnung:
    Hitzdraht-Sonde inkl. Temperatur und Luftfeuchtigkeit, 235× 50 mm× 12 mm, Durchmesser Sondenkopf: 9 cm
  • Seq:
    16
  • Genauigkeit:
    T: ±0,5 °C (0...+70 °C); ±0,8 °C (–20...0 °C)
    RH: ±3% (10 - 35%); ±2% (35 - 65%); ±3% (65 - 90%); ±5%
    P: ±3,0 hPa
    V: ±(0,03 m/s +4% vom Mw) (0 - 20 m/s); ±(0,5 m/s +5% vom Mw) (20,01 - 30 m/s)