Fühler für testo 440
Sondenkopf für CO₂, 195×50×40 mm, Durchmesser Sondenkopf: 30 mm, festes Kabel: 1,4 m, 0 - 500 ppm, CO₂: ±3 ppm (0 - 30 ppm); ±5 ppm (30,1 - 100 ppm); ±10% vom Mw (100,1 - 500 ppm), 0,1 ppm
Katalognr. TEST0632.1272
Anbieter: Testo
Direkt zu
Product Details & Documents
Nutzen Sie die Feuchte-/Temperaturfühler (mit entsprechendem Messgerät) zur zuverlässigen Messung der relativen Feuchte und Temperatur. Der Feuchtigkeitssensor ist langlebig und auf internationale Feuchtigkeitsstandards wie ILAC, PTB und NIST rückführbar. So können Sie sich auch nach jahrelangem Einsatz auf zuverlässige und korrekte Messergebnisse verlassen.
Dokumente
Manual Testo Air Velocity and IAQ Probes with Bluetooth® Handle Manual Testo Air Velocity and IAQ Probes with Fixed Cable
Handbuch
TDS Air Velocity & IAQ Measuring Instruments TDS Universal IAQ Instrument
Technisches Datenblatt
testo 440 Intuitive Air Velocity and IAQ
Produktliteratur
Whitepaper-testo-160-IAQ-EN
Anwendungshinweise
Technische Daten
- Messbereich:0 - 500 ppm
- Auflösung:0,1 ppm
- Bezeichnung:Sondenkopf für CO₂, 195×50×40 mm, Durchmesser Sondenkopf: 30 mm, festes Kabel: 1,4 m
- Seq:06
- Genauigkeit:CO₂: ±3 ppm (0 - 30 ppm); ±5 ppm (30,1 - 100 ppm); ±10% vom Mw (100,1 - 500 ppm)
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



