AuftragsverfolgungKontakt
Fühler für testo 440
Fühler für testo 440
Robuste Temperatur-Feuchte-Probe für Temperaturen bis zu +180 °C
420×50×40 mm
Durchmesser Sondenkopf: 12 mm
Festes Kabel: 1,4 m, −20...+180 °C
RH: 0 - 100 %, T: ±0,5 °C (–20...0 °C); ±0,4 °C (+0,1...+50 °C); ±0,5 °C (+50,1...+180 °C)
RH: ±3 %rH (0 - 2 %rH); ±2 %rH (2,1 - 98 %rH); ±3 %rH (98 - 100 %rH), T: 0,1 °C
RH: 0,1 %
Katalognr. TEST0636.9775
Anbieter:   Testo
Fühler für testo 440
Katalognr. TEST0636.9775
Anbieter:  Testo
Fühler für testo 440
Fühler für testo 440
Robuste Temperatur-Feuchte-Probe für Temperaturen bis zu +180 °C
420×50×40 mm
Durchmesser Sondenkopf: 12 mm
Festes Kabel: 1,4 m, −20...+180 °C
RH: 0 - 100 %, T: ±0,5 °C (–20...0 °C); ±0,4 °C (+0,1...+50 °C); ±0,5 °C (+50,1...+180 °C)
RH: ±3 %rH (0 - 2 %rH); ±2 %rH (2,1 - 98 %rH); ±3 %rH (98 - 100 %rH), T: 0,1 °C
RH: 0,1 %
Preis
SFr. 663.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Nutzen Sie die Feuchte-/Temperaturfühler (mit entsprechendem Messgerät) zur zuverlässigen Messung der relativen Feuchte und Temperatur. Der Feuchtigkeitssensor ist langlebig und auf internationale Feuchtigkeitsstandards wie ILAC, PTB und NIST rückführbar. So können Sie sich auch nach jahrelangem Einsatz auf zuverlässige und korrekte Messergebnisse verlassen.
Technische Daten
  • Messbereich:
    −20...+180 °C
    RH: 0 - 100 %
  • Auflösung:
    T: 0,1 °C
    RH: 0,1 %
  • Bezeichnung:
    Robuste Temperatur-Feuchte-Probe für Temperaturen bis zu +180 °C
    420×50×40 mm
    Durchmesser Sondenkopf: 12 mm
    Festes Kabel: 1,4 m
  • Seq:
    22
  • Genauigkeit:
    T: ±0,5 °C (–20...0 °C); ±0,4 °C (+0,1...+50 °C); ±0,5 °C (+50,1...+180 °C)
    RH: ±3 %rH (0 - 2 %rH); ±2 %rH (2,1 - 98 %rH); ±3 %rH (98 - 100 %rH)