Fühler für testo 440
Hitzdraht-Sonde inkl. Temperatur und Luftfeuchtigkeit, 780× 50 mm× 40 mm, Durchmesser Sondenkopf: 9 mm, festes Kabel: 1,4 m, −20...+70 °C
V: 0 - 50 m/s
RH: 5 - 95%
P: 700 - 1100 hPa, T: ±0,5 °C (0...+70 °C); ±0,8 °C (–20...0 °C)
RH: ±3% (10 - 35%); ±2% (35 - 65%); ±3% (65 - 90%); ±5%
P: ±3,0 hPa
V: ±(0,03 m/s +4% vom Mw) (0 - 20 m/s); ±(0,5 m/s +5% vom Mw) (20,01 - 30 m/s), T: 0,1 °C
P: 0,1 hPa
V: 0,01 m/s
RH: 0,1
V: 0 - 50 m/s
RH: 5 - 95%
P: 700 - 1100 hPa, T: ±0,5 °C (0...+70 °C); ±0,8 °C (–20...0 °C)
RH: ±3% (10 - 35%); ±2% (35 - 65%); ±3% (65 - 90%); ±5%
P: ±3,0 hPa
V: ±(0,03 m/s +4% vom Mw) (0 - 20 m/s); ±(0,5 m/s +5% vom Mw) (20,01 - 30 m/s), T: 0,1 °C
P: 0,1 hPa
V: 0,01 m/s
RH: 0,1
Katalognr. TEST0635.1572
Anbieter: Testo
Direkt zu
Product Details & Documents
Nutzen Sie die Feuchte-/Temperaturfühler (mit entsprechendem Messgerät) zur zuverlässigen Messung der relativen Feuchte und Temperatur. Der Feuchtigkeitssensor ist langlebig und auf internationale Feuchtigkeitsstandards wie ILAC, PTB und NIST rückführbar. So können Sie sich auch nach jahrelangem Einsatz auf zuverlässige und korrekte Messergebnisse verlassen.
Technische Daten
- Messbereich:−20...+70 °C
V: 0 - 50 m/s
RH: 5 - 95%
P: 700 - 1100 hPa - Auflösung:T: 0,1 °C
P: 0,1 hPa
V: 0,01 m/s
RH: 0,1 - Bezeichnung:Hitzdraht-Sonde inkl. Temperatur und Luftfeuchtigkeit, 780× 50 mm× 40 mm, Durchmesser Sondenkopf: 9 mm, festes Kabel: 1,4 m
- Seq:17
- Genauigkeit:T: ±0,5 °C (0...+70 °C); ±0,8 °C (–20...0 °C)
RH: ±3% (10 - 35%); ±2% (35 - 65%); ±3% (65 - 90%); ±5%
P: ±3,0 hPa
V: ±(0,03 m/s +4% vom Mw) (0 - 20 m/s); ±(0,5 m/s +5% vom Mw) (20,01 - 30 m/s)



