AuftragsverfolgungKontakt
Eintauchnährböden | Avantor
Eintauchnährböden
Keimindikator 9 PCA + TTC + Neutralising×2, 20
Katalognr. LIOF525322
Anbieter:   LIOFILCHEM
Eintauchnährböden
Katalognr. LIOF525322
Anbieter:  LIOFILCHEM
CAS Nummer:  
Eintauchnährböden
Eintauchnährböden
Keimindikator 9 PCA + TTC + Neutralising×2, 20
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 75.70
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 20 ST
Product Details & Documents
Flexibler Kontaktobjektträger für mikrobiologisches Screening von Oberflächen.
  • ISO 18593
Dokumente
Technische Daten
Technische Daten
  • VE:
    20
  • Bezeichnung:
    Keimindikator 9 PCA + TTC + Neutralising×2