Präzisionsthermometer
, 0...150 °C, ±1,0 %, 305 mm, Rote Spezialflüssigkeit, 8,0 - 8,5 mm
AMARL25904-FL/DKD5
: Amarell
Diese komplett eintauchbaren Thermometer, Skalenendwerts; eignen sich zur amtlichen Prüfung und offiziellen Kalibrierung.
- Milchglasskala
- Feine Unterteilungen bis zu 0,1 °C
Mit Qualitätszertifikaten erhältlich.
Packaging: In durchsichtige, quadratische Kunststoffbox verpackt.
Documents
AMARL25992-FL_TDS.pdf
Datasheet
- Ø:8,0 - 8,5 mm
- Länge:305 mm
- Seq:31
- Genauigkeit:±1,0 %
- Füllung:Rote Spezialflüssigkeit
- Messbereich:0...150 °C