AuftragsverfolgungKontakt
Vydac C8, HPLC columns
Analytisch, C8, 5 µm, 4,60 mm, 250 mm
  VYD-5C8-250D
 :   Avantor
Vydac C8, HPLC columns
  VYD-5C8-250D
 :  Avantor
Vydac C8, HPLC columns
Vydac C8, HPLC columns
Analytisch, C8, 5 µm, 4,60 mm, 250 mm
SFr. 960.00
1 * 1 ST
Vydac is a registered trademark of W.R.Grace and Co.
  • Säulenform:
    Analytisch
  • Ø int.:
    4,60 mm
  • Partikelgröße:
    5 µm
  • Länge:
    250 mm
  • Seq:
    03
  • Phase:
    C8