AuftragsverfolgungKontakt
Scraper, Cuinox | Avantor
Scraper, Cuinox
Scraper, white, with red handle, 410 mm
Katalognr. KINGEL605177
Anbieter:   KING DISPOSABLES
Scraper, Cuinox
Katalognr. KINGEL605177
Anbieter:  KING DISPOSABLES
Scraper, Cuinox
Scraper, Cuinox
Scraper, white, with red handle, 410 mm
Preis
SFr. 40.70
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Heat resistant scraper with silicone blade and PE handle.
  • Heat resistant up to 260 °C
  • Ideal for use in kitchens and bakeries
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Scraper, white, with red handle
  • Länge:
    410 mm
  • Seq:
    02