AuftragsverfolgungKontakt
Präzisionsthermometer
−10...+100 °C, ±0,5 %, 300 mm, Rote Spezialflüssigkeit, 6 - 7 mm
  AMARL27334-FL/DKD3
 :   Amarell
Präzisionsthermometer
  AMARL27334-FL/DKD3
 :  Amarell
Präzisionsthermometer
−10...+100 °C, ±0,5 %, 300 mm, Rote Spezialflüssigkeit, 6 - 7 mm
SFr. 229.00
1 * 1 ST
Diese Thermometer eignen sich zur amtlichen Eichung oder Kalibrierung.
  • Mit Ring an der Oberseite
  • Dauerhaftes Pigment
  • Fester Stiel
 : In eine durchsichtige, quadratische Kunststoffbox verpackt.
  • Ø:
    6 - 7 mm
  • Länge:
    300 mm
  • Seq:
    11
  • Genauigkeit:
    ±0,5 %
  • Füllung:
    Rote Spezialflüssigkeit
  • Messbereich:
    −10...+100 °C