AuftragsverfolgungKontakt
Low temperature covers
Low temperature cover, plexiglass, 6 blocks, 318×216×41 mm
Katalognr. OHAU30400181
Anbieter:   OHAUS
Low temperature covers
Katalognr. OHAU30400181
Anbieter:  OHAUS
Low temperature covers
Low temperature covers
Low temperature cover, plexiglass, 6 blocks, 318×216×41 mm
Preis
SFr. 127.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Plexiglass cover reduces air flow for additional temperature stability in low temperature applications.
  • Two sides are open 6,4 mm
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Low temperature cover, plexiglass
  • Seq:
    03
  • B×T×H:
    318×216×41 mm
  • Für:
    6 blocks