Vortex mixers for microplates
Product Details & Documents
These microplate vortex mixers are designed specifically for continuous duty throughout the speed range. Analogue variable speed models or microprocessor-controlled digital models offer exact speed control for applications that demand repeatable results. The high-speed and small orbit of these mixers make them optimal for effectively mixing microplates.
- Microplate adapter’s unique mode of attachment allows for secure mixing
- Touchpad control and independent LED displays for speed/time on digital models
- Microprocessor control in digital models maintains set speed for strong, consistent mixing action
- Can be used at 4 to 40 °C (from 20 to max. 85% relative humidity, non condensing)
Two modes of operation: 'Touch' mode which activates mixing when cup head is depressed, or 'On' mode when using the microplate attachments for continuous operation.
Delivery information: Supplied with a cup head, single microplate holder, and a detachable, 3-wire cord and plug.
Technische Daten
- Bezeichnung:Micro plate vortex mixer, digital, VXMPDG
- Seq:01
- Cat. No.:OHAU30392150
- Modell:VXMPDG
- Stromzufuhr:230 V, 0,13 A, 50/60 Hz
- Orbit:3,5 mm
- Motorleistung Aufnahme:30 W
- B×T×H:267×137×114 mm
- Kapazität:2 microplates
- Schüttelbewegung:Orbital
- Drehzahlbereich:On mode: 300 - 2500 min⁻¹;
Touch mode: 300 - 3500 min⁻¹ - Gewicht:5,3 kg
Accessories
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- OHAU30400222Foam insert, holds 18×19 – 21 mm test tubesEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 39.90
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- OHAU30400223Foam insert, holds 13×22 – 25 mm test tubesEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 39.90
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- OHAU30400224Foam insert, holds 4×26 – 29 mm test tubesEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 39.90
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungFürVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- OHAU30400220Foam insert, holds 34×12 – 13 mm test tubesEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 39.90
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- OHAU30400221Foam insert, holds 20×15 – 18 mm test tubesEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 39.90
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- OHAU30400228Vessel harness, mixes Erlenmeyer flasks and media bottlesEinloggen für Verfügbarkeit1 * 2 ST - SFr. 9.70
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungFürVerfügbarkeitPreis
- OHAU30400229Tube holder, 9 – 13 mmMixing 5 ml culture tubes and micro-vialsEinloggen für Verfügbarkeit1 * 2 ST - SFr. 32.30
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- OHAU30400214Quad holder, designed to hold two standard microplatesEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 141.50
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- OHAU30400213Double holder, designed to hold two standard microplatesEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 66.70
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- OHAU30400216Foam insert, holds 52×0,5 ml microtubesEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 Pce - SFr. 39.90
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- OHAU30400217Foam insert, holds 38×1,5 – 2,0 ml microtubesEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 39.90