Sandbaths for modular heating blocks
Sand bath for two-block heater, 149×95×64 mm
Katalognr. OHAU30400174
Anbieter: OHAUS
Direkt zu
Product Details & Documents
Ideal for irregular shaped vessels.
- Stainless steel construction for superior corrosion resistance
- Designed to hold sand, stainless steel shot or non-volatile liquids
Technische Daten
- Bezeichnung:Sand bath for two-block heater, 149×95×64 mm
- Seq:02
Accessories
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- OHAU30400178Stainless steel shot, 0,5 kg, for sand bathEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 103.50