ContactUsLinkComponent
Eine Bürstenabdeckung aus Polyester mit einer abrasiven Netzschicht, kompatibel mit den Kesselbürsten BRWH-41 und BRDB-41, um die Rü ckstandsentfernung und Desinfektion von kleinen Tanks, Ballonflaschen und anderen Prozessgeräten zu verbessern. Herge 1 * 12 ST
Katalognr. MICRBRSC68-41
Anbieter:  MICRONOVA
Eine Bürstenabdeckung aus Polyester mit einer abrasiven Netzschicht, kompatibel mit den Kesselbürsten BRWH-41 und BRDB-41, um die Rü ckstandsentfernung und Desinfektion von kleinen Tanks, Ballonflaschen und anderen Prozessgeräten zu verbessern. Herge 1 * 12 ST
Katalognr. MICRBRSC68-41
Anbieter:  MICRONOVA
Frequently Bought Together