AuftragsverfolgungKontakt
Morpholin 99%
Bottle, 100 g
Katalognr. APOSOR13977-100G
Ätzend
Entzündlich
Reizend
Anbieter:   Apollo Scientific
Morpholin 99%
Katalognr. APOSOR13977-100G
Anbieter:  Apollo Scientific
CAS Nummer:  110-91-8
Morpholin 99%
Bottle, 100 g
CAS Nummer:  110-91-8
Preis
SFr. 34.70
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 g
Product Details & Documents
  • CAS Nummer:110-91-8
  • Formel:C₄H₉NO
  • MDL-Nummer:MFCD00005972
  • Molekulargewicht:87.12 g/mol
  • Siedepunkt:129 °C
  • Schmelzender Platingehalt:–7…–5 °C
  • Schmelzender Platingehalt:–7 to –5 °C
  • Dichte:0,996 g/cm³ (25 °C)
  • Blitz Pt:31 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:203-815-1
  • UN:2054
  • ADR:8+3,I
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Bottle
  • VE:
    100 g
Technische Daten
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.