AuftragsverfolgungKontakt
3-Chloranthranilsäure 98% | Avantor
3-Chloranthranilsäure 98%
Bottle, 25 g
Katalognr. APOSOR11113-25G
Reizend
Anbieter:   Apollo Scientific
3-Chloranthranilsäure 98%
Katalognr. APOSOR11113-25G
Anbieter:  Apollo Scientific
CAS Nummer:  6388-47-2
3-Chloranthranilsäure 98%
Bottle, 25 g
CAS Nummer:  6388-47-2
Preis
43.30 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 25 g
Product Details & Documents
Synonyme:  2-Amino-3-chlorobenzoic acid
  • CAS Nummer:6388-47-2
  • Formel:C₇H₆ClNO₂
  • MDL-Nummer:MFCD00134229
  • Molekulargewicht:171.58 g/mol
  • Schmelzender Platingehalt:189…195 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Bottle
  • VE:
    25 g