L(+)-Cystein
Bottle, 250 g
APOSOR0325-250G
: H-Cys-OH, L-(+)-Cysteine, (R)-2-Amino-3-mercaptopropanoic acid
- :52-90-4
- :HSCH₂CH(NH₂)CO₂H
- :MFCD00064306
- :121.16 g/mol
- :240 °C (Zers.)
- :240 °C (Zersetzung)
- :Raumtemperatur
- :200-158-2
- Packung:Bottle
- VE:250 g