AuftragsverfolgungKontakt
L(+)-Cystein | Avantor
L(+)-Cystein
Bottle, 100 g
Katalognr. APOSOR0325-100G
Reizend
Anbieter:   Apollo Scientific
L(+)-Cystein
Katalognr. APOSOR0325-100G
Anbieter:  Apollo Scientific
CAS Nummer:  52-90-4
L(+)-Cystein
Bottle, 100 g
CAS Nummer:  52-90-4
Preis
SFr. 26.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 g
Product Details & Documents
Synonyme:  H-Cys-OH, L-(+)-Cysteine, (R)-2-Amino-3-mercaptopropanoic acid
  • CAS Nummer:52-90-4
  • Formel:HSCH₂CH(NH₂)CO₂H
  • MDL-Nummer:MFCD00064306
  • Molekulargewicht:121.16 g/mol
  • Schmelzender Platingehalt:240 °C (Zers.)
  • Schmelzender Platingehalt:240 °C (Zersetzung)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:200-158-2
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Bottle
  • VE:
    100 g