AuftragsverfolgungKontakt
5-Chloranthranilsäure 98%
5-Chloranthranilsäure 98%
Bottle, 100 g
Katalognr. APOSOR26820-100G
Reizend
Anbieter:   Apollo Scientific
5-Chloranthranilsäure 98%
Katalognr. APOSOR26820-100G
Anbieter:  Apollo Scientific
CAS Nummer:  635-21-2
5-Chloranthranilsäure 98%
Bottle, 100 g
CAS Nummer:  635-21-2
Preis
SFr. 29.50
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 g
Product Details & Documents
Synonyme:  2-Amino-5-chlorobenzoic acid
  • CAS Nummer:635-21-2
  • Formel:C₇H₆ClNO₂
  • MDL-Nummer:MFCD00007838
  • Molekulargewicht:171.58 g/mol
  • Schmelzender Platingehalt:208…213 °C (Zers.)
  • Schmelzender Platingehalt:208…213 °C (Zersetzung)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:211-230-8
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Bottle
  • VE:
    100 g