4-Fluorindol
Bottle, 1 g
Katalognr. APOSPC9665-1G
Anbieter: Apollo Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: 4-Fluoro-1H-indole
- CAS Nummer:387-43-9
- Formel:C₈H₆FN
- MDL-Nummer:MFCD00055992
- Molekulargewicht:135.14 g/mol
- Siedepunkt:90 °C/0,4mmHg
- Schmelzender Platingehalt:29…33 °C
- Lagertemperatur:Gefrierschrank
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Bottle
- VE:1 g



