4-Ethinylanisol 98%
Bottle, 5 g
Anbieter: Apollo Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: (4-Methoxyphenyl)ethyne, (4-Methoxyphenyl)acetylene, 1-Ethynyl-4-methoxybenzene, 1-Methoxy-4-ethynylbenzene
- CAS Nummer:768-60-5
- Formel:C₉H₈O
- MDL-Nummer:MFCD00168815
- Molekulargewicht:132.16 g/mol
- Siedepunkt:87…91 °C/11mmHg
- Schmelzender Platingehalt:28…29 °C
- Dichte:1,019 g/cm³ (25 °C)
- Blitz Pt:82 °C
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
Zertifikate
Suche nach ChargennummerTechnische Daten
Technische Daten
- Packung:Bottle
- VE:5 g
- Cat. No.:APOSOR21951-5G



