4-Methoxyanthranilsäure
Bottle, 1 g
Katalognr. APOSOR17403-1G
Anbieter: Apollo Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: 2-Amino-4-methoxybenzoic acid
- CAS Nummer:4294-95-5
- Formel:C₈H₉NO₃
- MDL-Nummer:MFCD00667729
- Molekulargewicht:167.16 g/mol
- Schmelzender Platingehalt:175…180 °C
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Bottle
- VE:1 g
Technische Daten
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..



