AuftragsverfolgungKontakt
2-Hydroxyisonicotinic acid | Avantor
2-Hydroxyisonicotinic acid
Bottle, 5 g
Katalognr. APOSOR1910-5G
Reizend
Anbieter:   Apollo Scientific
2-Hydroxyisonicotinic acid
Katalognr. APOSOR1910-5G
Anbieter:  Apollo Scientific
CAS Nummer:  22282-72-0
2-Hydroxyisonicotinic acid
Bottle, 5 g
CAS Nummer:  22282-72-0
Preis
SFr. 26.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 g
Product Details & Documents
Synonyme:  2-Hydroxy-4-pyridinecarboxylic acid, 2-Hydroxy-isonicotinic acid
  • CAS Nummer:22282-72-0
  • Formel:C₆H₅NO₃
  • MDL-Nummer:MFCD01318566
  • Molekulargewicht:139.11 g/mol
  • Schmelzender Platingehalt:>300 °C
  • Schmelzender Platingehalt:>300 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Bottle
  • VE:
    5 g