2-Hydroxyisonicotinic acid
Bottle, 25 g
Katalognr. APOSOR1910-25G
Anbieter: Apollo Scientific
2-Hydroxyisonicotinic acid
Katalognr. APOSOR1910-25G
Anbieter: Apollo Scientific
CAS Nummer: 22282-72-0
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: 2-Hydroxy-4-pyridinecarboxylic acid, 2-Hydroxy-isonicotinic acid
- CAS Nummer:22282-72-0
- Formel:C₆H₅NO₃
- MDL-Nummer:MFCD01318566
- Molekulargewicht:139.11 g/mol
- Schmelzender Platingehalt:>300 °C
- Schmelzender Platingehalt:>300 °C
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Bottle
- VE:25 g
- Cat. No.:APOSOR1910-25G