AuftragsverfolgungKontakt
2-Hydroxyisonicotinic acid
Bottle, 100 g
  APOSOR1910-100G
2-Hydroxyisonicotinic acid
  APOSOR1910-100G
 :  22282-72-0
2-Hydroxyisonicotinic acid
Bottle, 100 g
 :  22282-72-0
SFr. 191.00
1 * 100 g
 :  2-Hydroxy-4-pyridinecarboxylic acid, 2-Hydroxy-isonicotinic acid
  •  :22282-72-0
  •  :C₆H₅NO₃
  •  :MFCD01318566
  •  :139.11 g/mol
  •  :>300 °C
  •  :>300 °C
  •  :Raumtemperatur
  • Packung:
    Bottle
  • VE:
    100 g