Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
4-(2,4-Dinitrophenyl)morpholine

4-(2,4-Dinitrophenyl)morpholine

Bottle, 1 g
Katalognr. APOSOR200048-1G
Anbieter:   Apollo Scientific
4-(2,4-Dinitrophenyl)morpholine
Katalognr. APOSOR200048-1G
Anbieter:  Apollo Scientific
CAS Nummer:  39242-76-7
4-(2,4-Dinitrophenyl)morpholine

Bottle, 1 g

CAS Nummer:  39242-76-7
Preis
SFr. 297.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 g
Product Details & Documents
  • CAS Nummer:39242-76-7
  • Formel:C₁₀H₁₁N₃O₅
  • MDL-Nummer:MFCD00193779
  • Molekulargewicht:253.22 g/mol
  • Schmelzender Platingehalt:117…118 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
Technische Daten

Technische Daten

  • Packung:
    Bottle
  • VE:
    1 g
  • Cat. No.:
    APOSOR200048-1G

Technische Daten