AuftragsverfolgungKontakt
Phthalaldehyd 98%
Phthalaldehyd 98%
Bottle, 250 g
Katalognr. APOSOR18349-250G
Ätzend
Giftig
Umfeld
Anbieter:   Apollo Scientific
Phthalaldehyd 98%
Katalognr. APOSOR18349-250G
Anbieter:  Apollo Scientific
CAS Nummer:  643-79-8
Phthalaldehyd 98%
Bottle, 250 g
CAS Nummer:  643-79-8
Preis
SFr. 217.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 250 g
Product Details & Documents
Synonyme:  1,2-Phthalic dicarboxaldehyde, Phthaldialdehyde, o-Phthalaldehyde, OPA, Phthaldicarboxaldehyde, Benzene-1,2-dicarboxaldehyde
  • CAS Nummer:643-79-8
  • Formel:C₈H₆O₂
  • MDL-Nummer:MFCD00003335
  • Molekulargewicht:134.13 g/mol
  • Siedepunkt:83 °C/0,8mmHg
  • Schmelzender Platingehalt:53…57 °C
  • Dichte:1,13 g/cm³ (25 °C)
  • Blitz Pt:132 °C
  • Lagertemperatur:Kühlschrank
  • EINECS:211-402-2
  • UN:2923
  • ADR:8+6.1,II
Documents
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Bottle
  • VE:
    250 g