Mesitylen
Bottle, 500 mL
Katalognr. APOSOR1559-500ML
Anbieter: Apollo Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: 1,3,5-Trimethylbenzene
- CAS Nummer:108-67-8
- Formel:C₉H₁₂
- MDL-Nummer:MFCD00008538
- Molekulargewicht:120.19 g/mol
- Siedepunkt:163…166 °C
- Schmelzender Platingehalt:–45 °C
- Dichte:0,864 g/cm³ (25 °C)
- Blitz Pt:53 °C
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:203-604-4
- UN:2325
- ADR:3,III
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Bottle
- VE:500 mL