Triethylamin 99%
Bottle, 2,5 L
Katalognr. APOSOR9284-2.5L
Anbieter: Apollo Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: (Diethylamino)ethane, TEA
- CAS Nummer:121-44-8
- Formel:(C₂H₅)₃N
- MDL-Nummer:MFCD00009051
- Molekulargewicht:101.19 g/mol
- Siedepunkt:89…90 °C
- Schmelzender Platingehalt:–115 °C
- Dichte:0,726 g/cm³ (25 °C)
- Blitz Pt:–6 °C
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:204-469-4
- UN:1296
- ADR:3+8,II
Documents
Zertifikate
Suche nach ChargennummerTechnische Daten
Technische Daten
- Packung:Bottle
- VE:2,5 L
Technische Daten
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..