AuftragsverfolgungKontakt
Benzil
Benzil
Bottle, 2,5 kg
Katalognr. APOSOR5451-2.5KG
Reizend
Anbieter:   Apollo Scientific
Benzil
Katalognr. APOSOR5451-2.5KG
Anbieter:  Apollo Scientific
CAS Nummer:  134-81-6
Benzil
Bottle, 2,5 kg
CAS Nummer:  134-81-6
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 2,5 kg
Product Details & Documents
Synonyme:  1,2-Diphenyl-1,2-ethanedione
  • CAS Nummer:134-81-6
  • Formel:(C₆H₅)C(O)C(O)(C₆H₅)
  • MDL-Nummer:MFCD00003080
  • Molekulargewicht:210.23 g/mol
  • Schmelzender Platingehalt:94…95 °C
  • Blitz Pt:180 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:205-157-0
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Bottle
  • VE:
    2,5 kg