AuftragsverfolgungKontakt
Triethylamin 99%
Triethylamin 99%
Bottle, 1 L
Katalognr. APOSOR9284-1L
Entzündlich
Ätzend
Reizend
Anbieter:   Apollo Scientific
Triethylamin 99%
Katalognr. APOSOR9284-1L
Anbieter:  Apollo Scientific
CAS Nummer:  121-44-8
Triethylamin 99%
Bottle, 1 L
CAS Nummer:  121-44-8
Preis
SFr. 31.20
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 L
Product Details & Documents
Synonyme:  (Diethylamino)ethane, TEA
  • CAS Nummer:121-44-8
  • Formel:(C₂H₅)₃N
  • MDL-Nummer:MFCD00009051
  • Molekulargewicht:101.19 g/mol
  • Siedepunkt:89…90 °C
  • Schmelzender Platingehalt:–115 °C
  • Dichte:0,726 g/cm³ (25 °C)
  • Blitz Pt:–6 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:204-469-4
  • UN:1296
  • ADR:3+8,II
Documents
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Bottle
  • VE:
    1 L