Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Trichloressigsäure 99%

Trichloressigsäure 99%

Bottle, 250 g
Katalognr. APOSOR8372-250G
Ätzend
Umfeld
Anbieter:   Apollo Scientific
Trichloressigsäure 99%
Katalognr. APOSOR8372-250G
Anbieter:  Apollo Scientific
CAS Nummer:  76-03-9
Trichloressigsäure 99%

Bottle, 250 g

CAS Nummer:  76-03-9
Preis
SFr. 81.40
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 250 g
Product Details & Documents
Synonyme:  TCA
  • CAS Nummer:76-03-9
  • Formel:Cl₃CCOOH
  • MDL-Nummer:MFCD00004177
  • Molekulargewicht:163.39 g/mol
  • Siedepunkt:196 °C
  • Schmelzender Platingehalt:52…58 °C
  • Dichte:1,62g/cm³ (25 °C)
  • Blitz Pt:>113 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:200-927-2
  • UN:1839
  • ADR:8,II

Documents

Technische Daten

Technische Daten

  • Packung:
    Bottle
  • VE:
    250 g

Technische Daten