Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Trichloressigsäure 99% | Avantor

Trichloressigsäure 99%

Bottle, 1 kg
Katalognr. APOSOR8372-1KG
Ätzend
Umfeld
Anbieter:   Apollo Scientific
Trichloressigsäure 99%
Katalognr. APOSOR8372-1KG
Anbieter:  Apollo Scientific
CAS Nummer:  76-03-9
Trichloressigsäure 99%

Bottle, 1 kg

CAS Nummer:  76-03-9
Preis
SFr. 165.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Synonyme:  TCA
  • CAS Nummer:76-03-9
  • Formel:Cl₃CCOOH
  • MDL-Nummer:MFCD00004177
  • Molekulargewicht:163.39 g/mol
  • Siedepunkt:196 °C
  • Schmelzender Platingehalt:52…58 °C
  • Dichte:1,62g/cm³ (25 °C)
  • Blitz Pt:>113 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:200-927-2
  • UN:1839
  • ADR:8,II

Dokumente

Technische Daten

Technische Daten

  • Packung:
    Bottle
  • VE:
    1 kg

Technische Daten

Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..