AuftragsverfolgungKontakt
2-Methylbenzophenon 98% | Avantor
2-Methylbenzophenon 98%
Bottle, 25 g
Katalognr. APOSOR5009-25G
Reizend
Anbieter:   Apollo Scientific
2-Methylbenzophenon 98%
Katalognr. APOSOR5009-25G
Anbieter:  Apollo Scientific
CAS Nummer:  131-58-8
2-Methylbenzophenon 98%
Bottle, 25 g
CAS Nummer:  131-58-8
Preis
SFr. 29.50
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 25 g
Product Details & Documents
Synonyme:  o-Methylbenzophenone
  • CAS Nummer:131-58-8
  • Formel:C₁₄H₁₂O
  • MDL-Nummer:MFCD00008518
  • Molekulargewicht:196.25 g/mol
  • Siedepunkt:309…311 °C
  • Schmelzender Platingehalt:–18 °C
  • Dichte:1,085 g/cm³ (25 °C)
  • Blitz Pt:>110 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Bottle
  • VE:
    25 g