Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
4'-Cyclohexylacetophenon 98%
Bottle, 5 g
  APOSOR4954-5G
4'-Cyclohexylacetophenon 98%
  APOSOR4954-5G
 :  18594-05-3
4'-Cyclohexylacetophenon 98%
Bottle, 5 g
 :  18594-05-3
1 * 5 g
 :  p-Cyclohexylacetophenone
  •  :18594-05-3
  •  :C₁₄H₁₈O
  •  :MFCD00001453
  •  :202.3 g/mol
  •  :179…181 °C/14mmHg
  •  :66…70 °C
  •  :Raumtemperatur
  • Packung:
    Bottle
  • VE:
    5 g